Learn More
[Bis(trifluoroacetoxi)yodo]benceno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11368166
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11368166 5 g 5 g
11378166 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11368166 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L15141.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 2712-78-9 | C10H5F6IO4 | 430.041 g/mol
[Bis(trifluoroacetoxy)iodo]benzene acts as a reagent in Pummerer-like reactions. It plays an important role in the direct alfa-hydroxylation of ketones under acidic conditions. It is involved in the cyclization of styryl amines to N-alkyl or N-aryl indoles. It serves as a reagent for the chemoselective deprotection of dimethoxybenzyl ethers and tosyloxylation of anilides. Further, it is used in the synthesis of 1,3,4-oxadiazoles by the oxidation of N-acylhydrazones. In addition to this, it is employed in the Hofmann rearrangement for the conversion of cyclobutanecarboxamide to cyclobutylamine hydrochloride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El [bis(trifluoroacetoxi)yodo]benceno actúa como reactivo en reacciones similares a Pummerer. Desempeña un papel importante en la alfa-hidroxilación directa de cetonas en condiciones ácidas. Está involucrado en la ciclización de las aminas de estirilo a N-alquilo o N-aril indoles. Sirve como reactivo para la desprotección quimioselectiva de los éteres de dimetoxibencilo y la tosiloxilación de anilidas. Además, se utiliza en la síntesis de 1,3,4-oxadiazoles por la oxidación de N-acilhidrazona. Además, se emplea en la reorganización de Hofmann para la conversión de ciclobutanoarboxamida a clorhidrato de ciclobutinamina.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible a la luz y la humedad. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2712-78-9
Fórmula molecular C10H5F6IO4
Peso molecular (g/mol) 430.041
Número MDL MFCD00009672
Clave InChI PEZNEXFPRSOYPL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bis trifluoroacetoxy iodo benzene, pifa, unii-659sfv27xs, bis-trifluoroacetoxyiodobenzene, phenylbis trifluoroacetato-o iodine, bis i,i-trifluoroacetoxy iodobenzene, iodine, phenylbis trifluoroacetato-o, bis trifluoracetoxy-iodobenzene, bis trifluoroacetoxy phenyl iodane
PubChem CID 102317
Nombre IUPAC [fenil-(2,2,2-trifluoroacetil)oxi-$l^{3}-yodanilo] 2,2,2-trifluoroacetato
SMILES C1=CC=C(C=C1)I(OC(=O)C(F)(F)F)OC(=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material [Bis(trifluoroacetoxy)iodo]benzene
Punto de fusión 122°C to 125°C
Cantidad 5 g
Beilstein 764767
Sensibilidad Light and moisture sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 430.04
Porcentaje de pureza 97%