Learn More
Cloruro de bis(trietilfosfina)paladio(II), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10722104 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10722104 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
10443175 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10722104 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 377972500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 28425-04-9 | Molecular Formula: C12H30Cl2P2Pd | Molecular Weight: 413.64 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 28425-04-9
Fórmula molecular C12H30Cl2P2Pd
Peso molecular (g/mol) 413.64
Número MDL MFCD00191831
Clave InChI ULYNIEUXPCUIEL-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo dichlorobis triethylphosphine palladium ii, bis triethylphosphine palladium dichloride, trans-dichlorobis triethylphosphine palladium ii, bis triethylphosphine palladium ii chloride, pdcl2 pet3 2, palladium,dichlorobis triethylphosphine, dichloropalladium-triethylphosphane 1/2, bis triethylphosphine dichloridopalladium ii
PubChem CID 11144124
Nombre IUPAC dicloropaladio;trietilfosfano
SMILES Cl[Pd]Cl.CCP(CC)CC.CCP(CC)CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(triethylphosphine)palladium(II) chloride
Punto de fusión 139°C to 142°C
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 413.64
Forma física Polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • Bis(triethylphosphine)palladium(II) chloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación