Learn More
Bis(triciclohexilfosfina)paladio(0), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10531482 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10531482 100 mg Frasco de vidrio 100 miligramos
1 options
Código de producto. 10531482 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 363511000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-11-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(tricyclohexylphosphine)palladium(0)
CAS 33309-88-5
Color Verde a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C36H66P2Pd
Número MDL MFCD01073796
Cantidad 100 mg
Sinónimo bis tricyclohexylphosphine palladium 0, bis tricyclohexylphosphine palladium o, bis tricyclohexylphosphine palladium, palladium, bis tricyclohexylphosphine, pd pcy3 2, palladium; tricyclohexylphosphane, palladium-tricyclohexylphosphine 1:2, bis tricyclohexylphosphine-palladium o
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble in water
Clave InChI JGBZTJWQMWZVNX-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Pd].C1CCC(CC1)P(C1CCCCC1)C1CCCCC1.C1CCC(CC1)P(C1CCCCC1)C1CCCCC1
Nombre IUPAC paladio; triciclohexilfosfano
Peso molecular (g/mol) 667.29
PubChem CID 2734559
Formula Weight (peso de la fórmula) 667.28
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo