Learn More
Bis(triciclohexilfosfina)paladio(0), cristalino blanquecino, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15407075
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15407075 250 mg 250 miligramos
15402457 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15407075 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 045792.MD
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Sensible al aire
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 33309-88-5
Fórmula molecular C36H66P2Pd
Peso molecular (g/mol) 667.29
Número MDL MFCD01073796
Clave InChI JGBZTJWQMWZVNX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bis tricyclohexylphosphine palladium 0, bis tricyclohexylphosphine palladium o, bis tricyclohexylphosphine palladium, palladium, bis tricyclohexylphosphine, pd pcy3 2, palladium; tricyclohexylphosphane, palladium-tricyclohexylphosphine 1:2, bis tricyclohexylphosphine-palladium o
PubChem CID 2734559
Nombre IUPAC paladio; triciclohexilfosfano
SMILES [Pd].C1CCC(CC1)P(C1CCCCC1)C1CCCCC1.C1CCC(CC1)P(C1CCCCC1)C1CCCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(tricyclohexylphosphine)palladium(0)
Color Blanco
Cantidad 250 mg
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in chloroform,toluene. Insoluble in alcohol and water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 667.29
Forma física cristalino/a/s
compliance-icons
Nombre del producto
  • Bis(tricyclohexylphosphine)palladium(0)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Bis(tricyclohexylphosphine)palladium(0)