Learn More
Bis(tri-terc-butilfosfina)paladio(0), 20,9 % de Pd, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15416625
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.25 g
1 g
Tamaño de la unidad:
0.25 g
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15416625 0.25 g 0.25 g
15442047 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15416625 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044845.01
Solicitar formato a granel o personalizado
Reacciones de acoplamiento y acoplamientos de Heck.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado en atmósfera inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 53199-31-8
Fórmula molecular C24H54P2Pd
Peso molecular (g/mol) 511.06
Número MDL MFCD03094580
Clave InChI MXQOYLRVSVOCQT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bis tri-tert-butylphosphine palladium 0, bis tri-t-butylphosphine palladium 0, bis tri-tert-butylphosphine palladium, bis tri-tert-butylphosphane palladium, palladium; tritert-butylphosphane, palladium, bis tris 1,1-dimethylethyl phosphine, pd p tbu 3 2, pd t-bu3p 2, bis tri-t-butylphosphine palladium, di tri-tert-butylphosphine palladium 0
PubChem CID 2734558
Nombre IUPAC paladio; triterc-butilfosfano
SMILES [Pd].CC(C)(C)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C.CC(C)(C)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis (tri-tert-butylphosphine)palladium (0)
Punto de fusión 258°C to 272°C
Color Blanco
Cantidad 0.25 g
Sensibilidad Air and light sensitive
Información de solubilidad Soluble in toluene benzene,slight soluble in chloroform and acetone. Decomposes in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 511.06
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pd 20,9%
Forma física Polvo