Learn More
Bis(tri-o-tolilfosfina)paladio(0), Pd 14,9 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15462457
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15462457 1 g 1 g
15437095 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15462457 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 045814.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Sensible al aire
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 69861-71-8
Fórmula molecular C42H42P2Pd
Peso molecular (g/mol) 715.166
Número MDL MFCD12911908
Clave InChI CUBIJGNGGJBNOC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bis tri-o-tolylphosphine palladium 0, pd o-tol 3p 2, bis tris 2-methylphenyl phosphine palladium, bis tris 2-tolyl phosphine palladium, palladium, bis tris 2-methylphenyl phosphine, bis tris 2-methylphenyl phosphane palladium
PubChem CID 10952654
Nombre IUPAC paladio;tris(2-metilfenil)fosfano
SMILES CC1=CC=CC=C1P(C2=CC=CC=C2C)C3=CC=CC=C3C.CC1=CC=CC=C1P(C2=CC=CC=C2C)C3=CC=CC=C3C.[Pd]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(tri-o-tolylphosphine)palladium(0)
Punto de fusión 220°C to 225°C
Color Blanco a amarillo
Intervalo de porcentaje de ensayo Pd 14.9%
Cantidad 1 g
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 715.16
Forma física cristalino/a/s
compliance-icons
Nombre del producto
  • Bis(tri-o-tolylphosphine)palladium(0)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Bis(tri-o-tolylphosphine)palladium(0)