Learn More
Bis(tri-o-tolilfosfina)paladio(0), Pd 14,9 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15437095
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15437095 250 mg 250 miligramos
15462457 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15437095 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 045814.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo no se puede devolver. View return policy
Sensible al aire
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 69861-71-8
Fórmula molecular C42H42P2Pd
Peso molecular (g/mol) 715.166
Número MDL MFCD12911908
Clave InChI CUBIJGNGGJBNOC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bis tri-o-tolylphosphine palladium 0, pd o-tol 3p 2, bis tris 2-methylphenyl phosphine palladium, bis tris 2-tolyl phosphine palladium, palladium, bis tris 2-methylphenyl phosphine, bis tris 2-methylphenyl phosphane palladium
PubChem CID 10952654
Nombre IUPAC paladio;tris(2-metilfenil)fosfano
SMILES CC1=CC=CC=C1P(C2=CC=CC=C2C)C3=CC=CC=C3C.CC1=CC=CC=C1P(C2=CC=CC=C2C)C3=CC=CC=C3C.[Pd]
Specifications
Nombre del producto químico o material Bis(tri-o-tolylphosphine)palladium(0)
Punto de fusión 220°C to 225°C
Color Blanco a amarillo
Intervalo de porcentaje de ensayo Pd 14.9%
Cantidad 250 mg
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 715.16
Forma física cristalino/a/s