Learn More
Cloruro de bis[tri(o-tolil)fosfina]paladio(II), 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10196993 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10196993 1 g Frasco de vidrio 1 g
10666884 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10196993 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 377960010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 40691-33-6 | C42H42Cl2P2Pd | 786.06 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 40691-33-6
Fórmula molecular C42H42Cl2P2Pd
Peso molecular (g/mol) 786.06
Número MDL MFCD00274659
Clave InChI GMLMZLGOMMIIMA-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo palladium,dichlorobis tris 2-methylphenyl phosphine
PubChem CID 90656943
Nombre IUPAC paladio; tris(2-metilfenil)fosfano; dicloruro
SMILES Cl[Pd++]Cl.CC1=CC=CC=C1P(C1=C(C)C=CC=C1)C1=C(C)C=CC=C1.CC1=CC=CC=C1P(C1=C(C)C=CC=C1)C1=C(C)C=CC=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material Bis[tri(o-tolyl)phosphine]palladium(II) chloride
Punto de fusión 280°C
Color Amarillo a naranja
Análisis elemental 94% min. (ex Carbon)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 786.06
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo cristalino
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Bis[tri(o-tolyl)phosphine]palladium(II) chloride
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.