Learn More
Óxido de bis(tri-n-butilestaño), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11490773
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Unit Size:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
11490773 500 g 500 g
11480773 100 g 100 g
11400783 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11490773 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A13242.36
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 56-35-9 | C24H58OSn2 | 600.15 g/mol
Bis(tri-n-butyltin) oxide is employed in the synthesis of α,β-unsaturated methyl ketones, isoxazoles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El óxido de bis(tri-n-butilestaño) se emplea en la síntesis de cetonas de metilo α,β-no saturadas, isoxazoles.
Solubilidad
Soluble en agua (0,071 g/l)
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Incompatible con agentes oxidantes. Garantice una ventilación adecuada.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 56-35-9
Fórmula molecular C24H58OSn2
Peso molecular (g/mol) 600.15
Número MDL MFCD00009418
Clave InChI NZQFYJHTWVEUPP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tributyltin oxide, tbto, bis tributyltin oxide, hexabutyldistannoxane, distannoxane, hexabutyl, lastanox q, bis tri-n-butyltin oxide, butinox, biomet
PubChem CID 16682746
ChEBI CHEBI:81543
Nombre IUPAC tributyltin oxide
SMILES O.CCCC[SnH](CCCC)CCCC.CCCC[SnH](CCCC)CCCC
Specifications
Nombre del producto químico o material Bis(tri-n-butyltin) oxide
Punto de fusión -45°C
Densidad 1.172
Punto de ebullición 179°C to 180°C (2 mmHg)
Temperatura de inflamación 168°C (334°F)
Olor Irritating
Fórmula lineal [(CH3CH2CH2CH2)3Sn]2O
Índice de refracción 1.4865
Cantidad 500 g
Número UN UN2788
Beilstein 745057
Información de solubilidad Soluble in water (0.071g/L)
Formula Weight (peso de la fórmula) 596.07
Porcentaje de pureza 97%