Learn More
Bis(tosiloxi)metano-D2, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bis(tosyloxy)methane-D2 |
| CAS | 1454889-26-9 |
| Fórmula molecular | C15 D2 H14 O6 S2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | methylene-d2 bis(4-methylbenzenesulfonate) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H16O6S2/c1-12-3-7-14(8-4-12)22(16,17)20-11-21-23(18,19)15-9-5-13(2)6-10-15/h3-10H,11H2,1-2H3/i11D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])(OS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1)OS(=O)(=O)c2ccc(C)cc2 |
| Nombre IUPAC | 4-metilbencenosulfonato de [dideuterio-(4-metilfenil)sulfoniloximetil] |
| Peso molecular (g/mol) | 358.426 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 358.051 |