Learn More
Carbonato de bis(tiazol-5-ilmetilo), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bis(thiazol-5-ylmethyl) Carbonate |
| CAS | 1370406-84-0 |
| Fórmula molecular | C9H8N2O3S2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 5-Thiazolemethanol, 5,5'-carbonate, Bis(thiazol-5-ylmethyl) Carbonate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H8N2O3S2/c12-9(13-3-7-1-10-5-15-7)14-4-8-2-11-6-16-8/h1-2,5-6H,3-4H2 |
| SMILES | O=C(OCC1=CN=CS1)OCC2=CN=CS2 |
| Nombre IUPAC | carbonato de bis(1,3-tiazol-5-ilmetilo) |
| Peso molecular (g/mol) | 256.3 |