Learn More
Hexafluorofosfato de bis(tetrametileno)fluoroformamidinio, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11384875
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11384875 1 g 1 g
11394875 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11384875 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L18013.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 164298-25-3 | C9H16F7N2P | 316.204 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 164298-25-3
Fórmula molecular C9H16F7N2P
Peso molecular (g/mol) 316.204
Número MDL MFCD02683430
Clave InChI MNJUGQKOHJQOCK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo btffh, bis tetramethylene fluoroformamidinium hexafluorophosphate, fluoro-n,n,n',n'-bis tetramethylene formamidinium hexafluorophosphate, c9h16fn2.f6p, fluoro-dipyrrolidinocarbenium hexafluorophosphate, 1-fluoro pyrrolidin-1-yl methylene pyrrolidin-1-ium hexafluorophosphate v, 1-fluoro pyrrolidin-1-yl methylidene-1??-pyrrolidin-1-ylium hexafluorophosphate, fluoro-n,n,n',n'-bis tetramethylene formamidinium hexafluorophosphate t, 1e-1-fluoro pyrrolidin-1-yl methylidene-1??-pyrrolidin-1-ylium hexafluorophosphate, fluoro-n,n,n inverted exclamation marka,n inverted exclamation marka-bis tetramethylene formamidinium hexafluorophosphate
PubChem CID 10935980
Nombre IUPAC 1-[fluoro(pirrolidin-1-io-1-ilideno)metil]pirrolidina; hexafluorofosfato
SMILES C1CCN(C1)C(=[N+]2CCCC2)F.F[P-](F)(F)(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(tetramethylene)fluoroformamidinium hexafluorophosphate
Punto de fusión ∼155°C
Cantidad 1 g
Número UN UN1759
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 316.2