Learn More
Bis(tetraetilamonio) bis(2-tioxo-1,3-ditiol-4,5-ditiolato)zincato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nombre del producto químico o material | Bis(tetraethylammonium) bis(2-thioxo-1,3-dithiole-4,5-dithiolato)zincate |
| Punto de fusión | 202°C to 206°C |
| Cantidad | 250 mg |
| Beilstein | 4900651 |
| Sensibilidad | Light sensitive |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 718.6 |
| Porcentaje de pureza | 97% |
| Forma física | Powder |