Learn More
Bis(terc-butilciclopentadienil)dimetilhafnio(IV), + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11312989
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
11312989 5 g 5 g
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11312989 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27791.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68193-45-3
Fórmula molecular C20H32Hf
Número MDL MFCD01073804
Sinónimo 1,1'-Di-tert-butylhafnocene dimethyl; Dimethylbis(tert-butylcyclopentadienyl)hafnium(IV)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(tert-butylcyclopentadienyl)dimethylhafnium(IV)
Punto de fusión 73°C to 76°C
Cantidad 5 g
Número UN UN1325
Formula Weight (peso de la fórmula) 450.97
Porcentaje de pureza ≥98%