Learn More
Metanetiosulfonato de [bis(t-Boc)amino]metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (Bis(t-Boc)amino)methyl Methanethiosulfonate |
| CAS | 1190009-49-4 |
| Fórmula molecular | C12 H23 N O6 S2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H23NO6S2/c1-11(2,3)18-9(14)13(8-21(16,17)20-7)10(15)19-12(4,5)6/h8H2,1-7H3 |
| SMILES | CSS(=O)(=O)CN(C(=O)OC(C)(C)C)C(=O)OC(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | N-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonil]-N-(metilsulfanilsulfonilmetil)carbamato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 341.44 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 341.0967 |