Learn More
Bis[(S)-4-isopropil-4,5-dihidrooxazol-2-il]metano, TRC
Código de producto. 30344155
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30344155 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30344155 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB836055500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis[(S)-4-Isopropyl-4,5-dihydrooxazol-2-yl]methane
CAS 131833-90-4
Fórmula molecular C13H22N2O2
Cantidad 500 mg
Sinónimo (4S,4'S)-2,2'-Methylenebis[4,5-dihydro-4-(1-methylethyl)oxazole], 2,2'-Methylenebis[(4S)-4-isopropyl-2-oxazoline], Bis[(4S)-(1-methylethyl)oxazolin-2-yl]methane
Fórmula InChI InChI=1S/C13H22N2O2/c1-8(2)10-6-16-12(14-10)5-13-15-11(7-17-13)9(3)4/h8-11H,5-7H2,1-4H3/t10-,11-/m1/s1
SMILES CC(C)[C@H]1COC(=N1)CC2=N[C@H](CO2)C(C)C
Nombre IUPAC (4S)-4-propan-2-il-2-[[(4S)-4-propan-2-il-4,5-dihidro-1,3-oxazol-2-il]metil]-4,5-dihidro-1,3-oxazol
Peso molecular (g/mol) 238.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.1681