Learn More
(-)-Bis[(S)-1-feniletil]amina, ChiPros™, 99 %, + 98 % ee, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11476190
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11476190 1 g 1 g
11486190 5 g 5 g
11496190 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11476190 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27106.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 56210-72-1 | C16H19N | 225.335 g/mol
(-)-Bis[(S)-1-phenylethyl]amine is used as a chiral resolution reagent in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La (-)-bis[(S)-1-feniletil]amina se utiliza como reactivo de resolución quiral en la síntesis orgánica.
Solubilidad
No miscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56210-72-1
Fórmula molecular C16H19N
Peso molecular (g/mol) 225.335
Número MDL MFCD00243087
Clave InChI NXLACVVNHYIYJN-KBPBESRZSA-N
Sinónimo --bis s-1-phenylethyl amine, s-bis s-1-phenylethyl amine, unii-5d97t2y7wu, bis s-1-phenylethyl amine, 1s-1-phenyl-n-1s-1-phenylethyl ethanamine, bis 1s-1-phenylethyl amine, s,s-di 1-phenylethyl amine
PubChem CID 6994958
Nombre IUPAC (1S)-1-fenil-N-[(1S)-1-feniletil]etanamina
SMILES CC(C1=CC=CC=C1)NC(C)C2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (-)-Bis[(S)-1-phenylethyl]amine
Punto de ebullición 98°C (0.3 mmHg)
Notas del porcentaje del ensayo Ee ≥98 %
Cantidad 1 g
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.34
Porcentaje de pureza 99%