Learn More
(+)-Bis[(R)-1-feniletil]amina, ChiPros™, 99 %, ee + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11397249
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11397249 1 g 1 g
11307259 5 g 5 g
11317259 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11397249 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27424.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 23294-41-9 | C16H19N | 225.34 g/mol
(+)-Bis[(R)-1-phenylethyl]amine play a very extensive role of making chirally optically active drugs and compounds. Also as intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La (+)-bis[(R)-1-feniletil]amina desempeña un papel muy amplio en la fabricación de fármacos y compuestos quirales ópticamente activos. También como intermedio.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23294-41-9
Fórmula molecular C16H19N
Peso molecular (g/mol) 225.34
Número MDL MFCD00243088
Clave InChI NXLACVVNHYIYJN-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo +-bis r-1-phenylethyl amine, r-bis r-1-phenylethyl amine, bis r-alpha-methylbenzyl amine, +-bis r-1-phenylethy amine hydrochloride, 1r-1-phenyl-n-1r-1-phenylethyl ethanamine, bis 1r-1-phenylethyl amine, r,r-bis-1-phenylethyl amin, +-bis-r-1-phenylethyl amine hydrochloride
PubChem CID 5702599
Nombre IUPAC (1R)-1-fenil-N-[(1R)-1-feniletil]etanamina
SMILES CC(NC(C)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+)-Bis[(R)-1-phenylethyl]amine
Punto de ebullición 98°C (0.3 mmHg)
Notas del porcentaje del ensayo Ee ≥98 %
Cantidad 1 g
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.34
Porcentaje de pureza 99%