Learn More
Bis(piridina)yodonio tetrafluoroborato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11378666
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11378666 250 mg 250 miligramos
11368666 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11378666 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19385.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 15656-28-7 | C10H10BF4IN2 | 371.91 g/mol
Bis(pyridine)iodonium tetrafluoroborate is used as mild iodinating and oxidizing reagent. It is also useful for selective iodination of free phenolic groups in tyrosine residues during solid-phase synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La bis(piridina)yodonio tetrafluoroborato se utiliza como reactivo oxidante y yodado suave. También es útil para la yodación selectiva de grupos fenólicos libres en residuos de tirosina durante la síntesis en fase sólida.
Solubilidad
Hidroliza en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15656-28-7
Fórmula molecular C10H10BF4IN2
Peso molecular (g/mol) 371.91
Número MDL MFCD03703393
Clave InChI BMDSRCBKJZCUBH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bis pyridine iodonium tetrafluoroborate, barluenga's reagent, bis pyridine iodonium i tetrafluoroborate, iodanium pyridine tetrafluoroborate, iodonium pyridine tetrafluoroborate, bispyridine iodonium tetrafluoroborate, bis pyridin iodonium tetrafluoroborate, iodium bis pyridine tetrafluoroborate, bis pyridine-iodonium tetrafluoroborate
PubChem CID 10883201
SMILES F[B-](F)(F)F.[I-]([N+]1=CC=CC=C1)[N+]1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(pyridine)iodonium tetrafluoroborate
Punto de fusión ∽160°C (decomposition)
Olor Odorless
Cantidad 250 mg
Beilstein 4284739
Sensibilidad Light and moisture sensitive
Información de solubilidad Hydrolyzes in water.
Nombre IUPAC bis(pyridin-1-ium-1-yl)iodanuide; tetrafluoroboranuide
Formula Weight (peso de la fórmula) 371.91
Porcentaje de pureza 97%