Learn More
Bis(pinacolato)diboron, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bis(pinacolato)diboron |
| Cantidad | 25 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H24B2O4/c1-9(2)10(3,4)16-13(15-9)14-17-11(5,6)12(7,8)18-14/h1-8H3 |