Learn More
Bis(pinacolato)diboro, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11905851 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
1 g
100 g
25 g
250 miligramos
5 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11905851 100 g Frasco de vidrio 100 g
10420252 250 mg Glass bottle 250 miligramos
10766442 1 g Frasco de vidrio 1 g
10651823 5 g Frasco de vidrio 5 g
10544634 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11905851 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 330571000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 73183-34-3 | C12H24B2O4 | 253.94 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 73183-34-3
Fórmula molecular C12H24B2O4
Peso molecular (g/mol) 253.94
Número MDL MFCD00799570
Clave InChI IPWKHHSGDUIRAH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bis pinacolato diboron, bis pinacolato diborane, 4,4,4',4',5,5,5',5'-octamethyl-2,2'-bi 1,3,2-dioxaborolane, pinacol diborane, diboron pinacol ester, b2pin2, 4,4,4',4',5,5,5',5'-octamethyl-2,2'-bi-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1,3,2-dioxaborolane, bispinacolate diboron, unii-i906w26p4u
PubChem CID 2733548
Nombre IUPAC 4,4,5,5-tetrametil-2-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)-1,3,2-dioxaborolano
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(pinacolato)diboron
Punto de fusión 135.0°C to 140.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 g
Índice Merck 15,1301
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.9
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo o plaquetas