Learn More
Bis[(pinacolato)boril]metano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bis[(pinacolato)boryl]methane |
| CAS | 78782-17-9 |
| Fórmula molecular | C13H26B2O4 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 2,2'-Methylenebis[4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, Bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)methane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H26B2O4/c1-10(2)11(3,4)17-14(16-10)9-15-18-12(5,6)13(7,8)19-15/h9H2,1-8H3 |
| SMILES | CC1(C)C(C)(C)OB(CB2OC(C)(C)C(C)(C)O2)O1 |
| Nombre IUPAC | 4,4,5,5-tetrametil-2-[(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)metil]-1,3,2-dioxaborolano |
| Peso molecular (g/mol) | 267.97 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 268.2017 |