Learn More
Bis(feniltio)metano, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Acyl anion equivalent with some advantages over 1,3-dithiane for the preparation of vinyl sulfides. Bis(phenylthio)methane is used in the synthesis of the dihydroxy thioethers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Equivalente de anión acilo con algunas ventajas sobre el 1,3-ditiano para la preparación de sulfuros de vinilo. ElbBis(feniltio)metano se utiliza en la síntesis de los tioéteres de dihidroxi.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
Spécification
Spécification
| Nombre del producto químico o material | Bis(phenylthio)methane |
| Punto de fusión | 36°C to 38°C |
| Punto de ebullición | 194°C (8 mmHg) |
| Fórmula lineal | C6H5SCH2SC6H5 |
| Cantidad | 25 g |
| Beilstein | 1874146 |
| Información de solubilidad | Insoluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 232.36 |
| Porcentaje de pureza | ≥98% |