Learn More
Bis(feniltio)metano, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11381387
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11381387 5 g 5 g
11391387 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11381387 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L01723.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3561-67-9 | C13H12S2 | 232.359 g/mol
Acyl anion equivalent with some advantages over 1,3-dithiane for the preparation of vinyl sulfides. Bis(phenylthio)methane is used in the synthesis of the dihydroxy thioethers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Equivalente de anión acilo con algunas ventajas sobre el 1,3-ditiano para la preparación de sulfuros de vinilo. ElbBis(feniltio)metano se utiliza en la síntesis de los tioéteres de dihidroxi.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3561-67-9
Fórmula molecular C13H12S2
Peso molecular (g/mol) 232.359
Número MDL MFCD00003067
Clave InChI ZHUPZVIALZHGGP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bis phenylthio methane, methylenebis thio bisbenzene, bis phenyithio methane, formaldehyde diphenyl mercaptal, 1,1'-methylenebis thio bisbenzene, phenylsulfanyl methyl sulfanyl benzene, 1-phenylthio methyl thio benzene, bis thiophenoxy methane
PubChem CID 77097
Nombre IUPAC fenilsulfanilometilsulfanilbenceno
SMILES C1=CC=C(C=C1)SCSC2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(phenylthio)methane
Punto de fusión 36°C to 38°C
Punto de ebullición 194°C (8 mmHg)
Fórmula lineal C6H5SCH2SC6H5
Cantidad 5 g
Beilstein 1874146
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.36
Porcentaje de pureza ≥98%