Learn More
Disulfuro de bis(fenilacetil), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11319755
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11319755 5 g 5 g
11329755 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11319755 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19792.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 15088-78-5 | C16H14O2S2 | 302.41 g/mol
Bis(phenylacetyl)disulfide as sulfur substitution agent in preparation of RNA oligonucleotides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El bis(fenilacetil)disulfuro se emplea como agente de sustitución de azufre en la preparación de oligonucleótidos de ARN.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15088-78-5
Fórmula molecular C16H14O2S2
Peso molecular (g/mol) 302.41
Número MDL MFCD00513572
Clave InChI IXGZXXBJSZISOO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenylacetyl disulfide, 2-phenylacetic dithioperoxyanhydride, phenylacetyl disulphide, bis phenylacetyl disulfide, bis phenylacetyl disulphide, 2-phenyl-1-2-phenylacetyl disulfanyl ethanone, bis phenylacetyl persulfide, phenylacetyl disulfide 5g, s-2-phenylacetyl sulfanyl 2-phenylethanethioate
PubChem CID 3378603
Nombre IUPAC 2-feniletanioato de S-(2-fenilacetil)sulfanilo
SMILES O=C(CC1=CC=CC=C1)SSC(=O)CC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(phenylacetyl) disulfide
Punto de fusión 58°C to 60°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2057579
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 302.42
Porcentaje de pureza 98%