Learn More
Ácido bis(perfluorohexil)fosfínico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bis(perfluorohexyl)phosphinic Acid |
| CAS | 40143-77-9 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C12 H F26 O2 P |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Phosphinic acid, P,P-bis(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluorohexyl)-, Phosphinic acid, bis(tridecafluorohexyl)- (9CI), P,P-Bis(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluorohexyl)phosphinic acid, Bis(perfluorohexyl)phosphinic acid, Bis(tridecafluorohexyl)phosphinic acid, 6:6 PhiA |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12HF26O2P/c13-1(14,5(21,22)9(29,30)31)3(17,18)7(25,26)11(35,36)41(39,40)12(37,38)8(27,28)4(19,20)2(15,16)6(23,24)10(32,33)34/h(H,39,40) |
| SMILES | OP(=O)(C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | Ácido bis(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluorohexil)fosfínico |
| Peso molecular (g/mol) | 702.07 |
| Mostrar más |