Learn More
Bis(pentametilciclopentadienil)níquel, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11393628
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11393628 5 g 5 g
11383628 250 mg 250 miligramos
11373628 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11393628 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 039238.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 74507-63-4 | C20H30Ni | 329.153 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 74507-63-4
Fórmula molecular C20H30Ni
Peso molecular (g/mol) 329.153
Número MDL MFCD00058704
Clave InChI CHPLEWYRKUFKQP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Decamethylnickelocene
PubChem CID 24943158
Nombre IUPAC níquel(2 +);1,2,3,5,5-pentametilciclopenta-1,3-dieno
SMILES CC1=[C-]C(C(=C1C)C)(C)C.CC1=[C-]C(C(=C1C)C)(C)C.[Ni+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(pentamethylcyclopentadienyl)nickel
Envase Ampolla
Cantidad 5 g
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 329.17
Forma física cristalino/a/s