Learn More
Dicloruro de bis(pentametilciclopentadienil)hafnio(IV), 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15427635
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15427635 5 g 5 g
15417635 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 15427635 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26912.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
CAS: 85959-83-7 | C20H30Cl2Hf | 519.85 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 85959-83-7
Fórmula molecular C20H30Cl2Hf
Peso molecular (g/mol) 519.85
Número MDL MFCD00058887
Clave InChI YPRLSLCBPOTFGE-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo 1,2,3,5,5-pentamethylcyclopenta-1,3-diene;dichloride, hafnium,dichlorobis 1,2,3,4,5-h-1,2,3,4,5-pentamethyl-2,4-cyclopentadien-1-yl
PubChem CID 21908586
Nombre IUPAC hafnio(4+);1,2,3,5,5-pentametilciclopenta-1,3-dieno;dicloruro
SMILES CC1=[C-]C(C(=C1C)C)(C)C.CC1=[C-]C(C(=C1C)C)(C)C.[Cl-].[Cl-].[Hf+4]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(pentamethylcyclopentadienyl)hafnium(IV) dichloride
Punto de fusión 300°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 519.86
Porcentaje de pureza ≥98%