Learn More
Hexafluorofosfato de Bis(pentamilciclopentadienil)cobalto(III), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11312929
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11312929 5 g 5 g
11302929 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11312929 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27761.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 79973-42-5 | C20H30CoF6P
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79973-42-5
Fórmula molecular C20H30CoF6P
Número MDL MFCD00269818
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(pentamethylcyclopentadienyl)cobalt(III) hexafluorophosphate
Punto de fusión ∽305°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Número UN UN3261
Formula Weight (peso de la fórmula) 474.36
Porcentaje de pureza 98%