Learn More
bis(pentafluorofenil)fenilfosfina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Decafluorotriphenylphosphine |
| CAS | 5074-71-5 |
| Fórmula molecular | C18 H5 F10 P |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Phosphine, bis(2,3,4,5,6-pentafluorophenyl)phenyl-, Phosphine, bis(pentafluorophenyl)phenyl- (7CI,8CI,9CI), Bis(2,3,4,5,6-pentafluorophenyl)phenylphosphine, (Decafluorodiphenyl)phenylphosphine, Bis(pentafluorophenyl)phenylphosphine, Phenylbis(pentafluorophenyl)phosphine, Decafluorotriphenylphosphine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H5F10P/c19-7-9(21)13(25)17(14(26)10(7)22)29(6-4-2-1-3-5-6)18-15(27)11(23)8(20)12(24)16(18)28/h1-5H |
| SMILES | Fc1c(F)c(F)c(P(c2ccccc2)c3c(F)c(F)c(F)c(F)c3F)c(F)c1F |
| Nombre IUPAC | bis(2,3,4,5,6-pentafluorofenil)-fenilfosfano |
| Peso molecular (g/mol) | 442.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 441.9969 |