Learn More
Bis(pentafluorofenil)fenilfosfina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11414493
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.25 g
1 g
Tamaño de la unidad:
0.25 g
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11414493 1 g 1 g
11424493 0.25 g 0.25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11414493 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11014.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 5074-71-5 | C18H5F10P | 442.20 g/mol
Bis(pentafluorophenyl)phenylphosphine is used as a ligand involved in the palladium-catalyzed Heck reaction of iodobenzene and styrene in compressed carbon dioxide. It is also used in the polymerization of 1,3-butadiene with Co(2-ethyl hexanoate)2.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La bis(pentafluorofenil)fenilfosfina se utiliza como ligando implicado en la reacción de Heck catalizada por paladio de yodobenceno y estireno en dióxido de carbono comprimido. También se utiliza en la polimerización del 1,3-butadieno con Co(2-etil hexanoato)2.
Solubilidad
Soluble en cloroformo, diclorometano, tetrahidrofurano, benceno, tolueno, etanol, metanol y dióxido de carbono supercrítico.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, agentes reductores fuertes, ácidos fuertes y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5074-71-5
Fórmula molecular C18H5F10P
Peso molecular (g/mol) 442.20
Número MDL MFCD00000291
Clave InChI OYNXPGGNQMSMTR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bis pentafluorophenyl phenylphosphine, dftpp, decafluorotriphenylphosphine, bis perfluorophenyl phenyl phosphine, bis 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl-phenylphosphane, phosphine,bis 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl phenyl, bis 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl phenyl phosphane, ultramark 443, bis pentafluorophenyl phenyl phosphite, bis pentafluorophenyl phenyl phosphine
PubChem CID 78757
Nombre IUPAC bis(2,3,4,5,6-pentafluorofenil)-fenilfosfano
SMILES FC1=C(F)C(F)=C(P(C2=CC=CC=C2)C2=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C2F)C(F)=C1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis (pentafluorophenyl)phenylphosphine
Punto de fusión 59°C to 64°C
Punto de ebullición 105°C (0.3 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 1 g
Beilstein 6253897
Información de solubilidad Soluble in chloroform,dichloromethane,tetrahydrofuran,benzene,toluene,ethanol,methanol,and supercritical carbon dioxide.
Formula Weight (peso de la fórmula) 442.2
Porcentaje de pureza 97%