Learn More
Bis(pentafluorofenil)fenilfosfina, 90 %, téc., Thermo Scientific™
Código de producto. 10145420 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10145420 100 mg Frasco de vidrio 100 miligramos
1 options
Código de producto. 10145420 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 313171000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(pentafluorophenyl)phenylphosphine
CAS 5074-71-5
Punto de fusión 56.0°C to 62.0°C
Punto de ebullición 105.0°C (0.2 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 88% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C18H5F10P
Fórmula lineal (C6F5)2PC6H5
Cantidad 100 mg
Sinónimo bis pentafluorophenyl phenylphosphine, dftpp, decafluorotriphenylphosphine, bis perfluorophenyl phenyl phosphine, bis 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl-phenylphosphane, phosphine,bis 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl phenyl, bis 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl phenyl phosphane, ultramark 443, bis pentafluorophenyl phenyl phosphite, bis pentafluorophenyl phenyl phosphine
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble in water.
Clave InChI OYNXPGGNQMSMTR-UHFFFAOYSA-N
SMILES FC1=C(F)C(F)=C(P(C2=CC=CC=C2)C2=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C2F)C(F)=C1F
Nombre IUPAC bis(2,3,4,5,6-pentafluorofenil)-fenilfosfano
Peso molecular (g/mol) 442.20
PubChem CID 78757
Formula Weight (peso de la fórmula) 442.2
Porcentaje de pureza 90%
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación