Learn More
Carbonato de bis(pentafluorofenil), 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15411048
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15411048 25 g 25 g
15491038 1 g 1 g
15401048 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15411048 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54880.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 59483-84-0 | C13F10O3 | 394.12 g/mol
Bis(pentafluorophenyl) carbonate is a reagent used as a carbonyl equivalent and for various coupling reactions, especially for azapeptides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El carbonato de bis(pentafluorofenil) es un reactivo utilizado como equivalente del carbonilo y para diversas reacciones de acoplamiento, especialmente para los azapéptidos.
Solubilidad
Soluble en cloroformo, acetato de etilo y cloruro de metileno.
Notas
Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 59483-84-0
Fórmula molecular C13F10O3
Peso molecular (g/mol) 394.12
Número MDL MFCD00368353
Clave InChI IOVVFSGCNWQFQT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bis pentafluorophenyl carbonate, bis perfluorophenyl carbonate, dipentafluorophenylcarbonate, pentafluorophenyl carbonate, di-pentafluorophenyl carbonate, bis 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl carbonate, carbonic acid bis pentafluorophenyl ester, dpfpc, acmc-209mds
PubChem CID 2734833
Nombre IUPAC carbonato de bis(2,3,4,5,6-pentafluorofenil)
SMILES FC1=C(F)C(F)=C(OC(=O)OC2=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C2F)C(F)=C1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(pentafluorophenyl) carbonate
Punto de fusión 47°C to 50°C
Temperatura de inflamación 110°C (230°F)
Fórmula lineal (C6F5O)2CO
Cantidad 25 g
Beilstein 2029727
Información de solubilidad Soluble in chloroform,ethyl acetate and methylene chloride.
Formula Weight (peso de la fórmula) 394.12
Porcentaje de pureza ≥98%