Learn More
MedChemExpress Bis-PEG4-acid
Especificaciones
Especificaciones
| Peso molecular | 294.3 g/mol |
| CAS | 31127-85-2 |
| Contenido y almacenamiento | Pure form -20°C 3 years, 4°C 2 years ∣ In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Cantidad | 100 mg |
| Solubilidad | DMSO : 300 mg/mL (1019.37 mM; Need ultrasonic) ∣ Ethanol : 100 mg/mL (339.79 mM; Need ultrasonic) |
| Objetivo | Factor Xa ∣ Thrombin |