Learn More
Óxido de bis(p-tolil)fosfina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15498058
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15498058 1 g 1 g
15408068 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15498058 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61504.03
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 2409-61-2 | C14H14OP+ | 229.239 g/mol
Bis(p-tolyl)phosphine oxide is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El óxido de bis(p-tolil)fosfina se utiliza como un intermedio en la síntesis química orgánica.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2409-61-2
Fórmula molecular C14H14OP+
Peso molecular (g/mol) 229.239
Número MDL MFCD01445489
Clave InChI ZHIPXAFNKGZMSC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bis p-tolyl phosphine oxide, di-p-tolylphosphine oxide, bis 4-methylphenyl phosphine oxide, di p-tolyl phosphine oxide, phosphine oxide, bis 4-methylphenyl, 1-methyl-4-4-methylphenylphosphoroso benzene, bis-p-tolylphosphine oxide, oxo bis-p-tolyl phosphonium, bis 4-tolyl phosphine oxide, ksc916e3n
PubChem CID 13357841
Nombre IUPAC bis(4-metilfenil)-oxofosfanio
SMILES CC1=CC=C(C=C1)[P+](=O)C2=CC=C(C=C2)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(p-tolyl)phosphine oxide
Cantidad 1 g
Beilstein 2804632
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.29
Porcentaje de pureza 98%