Learn More
Óxido de bis(p-tolil)fosfina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Bis(p-tolyl)phosphine oxide is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El óxido de bis(p-tolil)fosfina se utiliza como un intermedio en la síntesis química orgánica.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bis(p-tolyl)phosphine oxide |
| Cantidad | 5 g |
| Beilstein | 2804632 |
| Información de solubilidad | Slightly soluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 230.29 |
| Porcentaje de pureza | 98% |