Learn More
Bis(p-toluenosulfonil)metano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11392479
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11392479 1 g 1 g
15433507 250 mg 250 miligramos
11302489 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11392479 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26617.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 15310-28-8 | C15H16O4S2 | 324.41 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 15310-28-8
Fórmula molecular C15H16O4S2
Peso molecular (g/mol) 324.41
Número MDL MFCD00032255
Clave InChI XLOXYWLRAKCDQL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ditosylmethane, bis-toluene-4-sulfonyl-methane, 1-methyl-4-4-methylbenzenesulfonyl methanesulfonyl benzene, 1,1'-methanediyldisulfonyl bis 4-methylbenzene, acmc-20allu, bis p-tolylsulfonyl methane, bis p-toluenesulfonyl methane, bis-toluene-4-sulfonyl methane, 1,1'-methylenedisulfonyl bis 4-methylbenzene, benzene,1,1'-methylenebis sulfonyl bis 4-methyl
PubChem CID 275690
Nombre IUPAC 1-metil-4-[(4-metilfenil)sulfonilmetilsulfonil]benceno
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)CS(=O)(=O)C1=CC=C(C)C=C1
Specifica
Nombre del producto químico o material Bis(p-toluenesulfonyl)methane
Punto de fusión 137°C to 139°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 324.42
Porcentaje de pureza 97%
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.