Learn More
Éter Bis(p-acetilaminofenilo), TRC
Código de producto. 30138604
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138604 10 g 10 g
17963735 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30138604 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB40010010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3070-86-8
Fórmula molecular C16 H16 N2 O3
Peso molecular (g/mol) 284.31
Sinónimo N,N'-(oxydi-4,1-phenylene)bisacetamide, Acetanilide, 4',4' ''-oxybis- (6CI,7CI,8CI), N,N'-(Oxydi-4,1-phenylene)bis[acetamide], 4,4'-Bis(acetylamino)diphenyl ether, 4,4'-Diacetamidodiphenyl ether, 4,4'-Oxybis[acetanilide], 4',4' ''-Oxybisacetanilide, Bis(p-acetylaminophenyl) ether, NSC 19584, N,N'-(Oxydibenzene-4,1-diyl)diacetamide, Paracetamol Imp. N (Pharmeuropa)
Nombre IUPAC N-[4-(4-acetamidofenoxi)fenil]acetamida
SMILES CC(=O)Nc1ccc(Oc2ccc(NC(=O)C)cc2)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N'-(Oxydibenzene-4,1-diyl)diacetamide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C16H16N2O3/c1-11(19)17-13-3-7-15(8-4-13)21-16-9-5-14(6-10-16)18-12(2)20/h3-10H,1-2H3,(H,17,19)(H,18,20)
Formula Weight (peso de la fórmula) 284.1161
Porcentaje de pureza >95%