Learn More
Ácido bis(no afluorobutil)fosfino (>90%), TRC
Código de producto. 30134002
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134002 10 mg 10 miligramos
30010536 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134002 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB50427010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 52299-25-9
Fórmula molecular C8HF18O2P
Peso molecular (g/mol) 502.04
Sinónimo P-Bis(1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutyl)phosphinic Acid
Nombre IUPAC ácido bis(perfluorobutil)fosfinoácido
SMILES OP(C(F)(C(F)(C(F)(C(F)(F)F)F)F)F)(C(F)(C(F)(C(F)(C(F)(F)F)F)F)F)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(nonafluorobutyl)phosphinic Acid
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8HF18O2P/c9-1(10,5(17,18)19)3(13,14)7(23,24)29(27,28)8(25,26)4(15,16)2(11,12)6(20,21)22/h(H,27,28)
Formula Weight (peso de la fórmula) 501.94