Learn More
Bis(neopentil glicolato)diboro, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bis(neopentyl glycolato)diboron |
| CAS | 201733-56-4 |
| Fórmula molecular | C10H20B2O4 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 5,5,5',5'-Tetramethyl-2,2'-bi-1,3,2-dioxaborinane, Bis(neopentanediolato)diboron |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H20B2O4/c1-9(2)5-13-11(14-6-9)12-15-7-10(3,4)8-16-12/h5-8H2,1-4H3 |
| SMILES | CC1(C)COB(OC1)B2OCC(C)(C)CO2 |
| Nombre IUPAC | 2-(5,5-dimetil-1,3,2-dioxaborinan-2-il)-5,5-dimetil-1,3,2-dioxaborinano |
| Peso molecular (g/mol) | 225.89 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 226.1548 |