Learn More
Bis(neopentil glicolato)diboro, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11369455
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11369455 250 mg 250 miligramos
11349455 1 g 1 g
11359455 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11369455 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L18675.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 201733-56-4
Fórmula molecular C10H20B2O4
Peso molecular (g/mol) 225.89
Número MDL MFCD02093062
Clave InChI MDNDJMCSXOXBFZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bis neopentyl glycolato diboron, bis neopentylglycolato diboron, 5,5,5',5'-tetramethyl-2,2'-bi 1,3,2-dioxaborinane, 2-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinane, 5,5,5',5'-tetramethyl-2,2'-bi-1,3,2-dioxaborinane, 2,2'-bi-1,3,2-dioxaborinane, 5,5,5',5'-tetramethyl, bis neopentyl glycolato diborane, bis 2,2-dimethyl-1,3-propanediolato diboron, 5,5,5',5'-tetramethyl-2,2' bi 1,3,2 dioxaborinanyl
PubChem CID 2734316
Nombre IUPAC 2-(5,5-dimetil-1,3,2-dioxaborinan-2-il)-5,5-dimetil-1,3,2-dioxaborinano
SMILES CC1(C)COB(OC1)B1OCC(C)(C)CO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(neopentyl glycolato)diboron
Punto de fusión 170°C to 178°C
Cantidad 250 mg
Beilstein 8839038
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.89
Porcentaje de pureza 97%