Learn More
Bis(n-propiltetrametilciclopentadienil)bario, Thermo Scientific™
Código de producto. 11378877
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 g
2 g
Tamaño de la unidad:
0.50 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11378877 2 g 2 g
11368877 0.5 g 0.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11378877 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 038574.04
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 210758-43-3
Número MDL MFCD00151385
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(n-propyltetramethylcyclopentadienyl)barium
Envase Ampolla
Cantidad 2 g
Número UN UN1564
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 463.9
Forma física Líquido viscoso/sólido, envasado en ampollas