Learn More
Bis(N,N-dibutilamina)-N,N'-disulfuro-d36, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bis(N,N-dibutylamine)-N,N'-disulfide-d36 |
| CAS | 1216478-97-5 |
| Fórmula molecular | C16D36N2S2 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | N,N’-Dithiobis[N-butyl]-1-butanamine-d36, N,N’-Dithiobis-dibutylamine-d36 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H36N2S2/c1-5-9-13-17(14-10-6-2)19-20-18(15-11-7-3)16-12-8-4/h5-16H2,1-4H3/i1D3,2D3,3D3,4D3,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2,16D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(SSN(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | N-[[bis(1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonadeuteriobutil)amino]disulfanil]-1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonadeuterio-N-(1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonadeuteriobutil)butan-1-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 356.82 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 356.458 |