Learn More
Bis-N-Cbz-Lisdexanfetamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dibenzyl ((R)-6-oxo-6-(((S)-1-phenylpropan-2-yl)amino)hexane-1,5-diyl)dicarbamate |
| CAS | 5002-57-3 |
| Fórmula molecular | C31 H37 N3 O5 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Dibenzyl ((R)-6-oxo-6-(((S)-1-phenylpropan-2-yl)amino)hexane-1,5-diyl)dicarbamate, Bis-N-Cbz-Lisdexamphetamine, Z-Lys(Z)-Dextroamphetamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C31H37N3O5/c1-24(21-25-13-5-2-6-14-25)33-29(35)28(34-31(37)39-23-27-17-9-4-10-18-27)19-11-12-20-32-30(36)38-22-26-15-7-3-8-16-26/h2-10,13-18,24,28H,11-12,19-23H2,1H3,(H,32,36)(H,33,35)(H,34,37)/t24-,28+/m0/s1 |
| SMILES | C[C@@H](Cc1ccccc1)NC(=O)[C@@H](CCCCNC(=O)OCc2ccccc2)NC(=O)OCc3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | N-[(2R)-1-oxo-6-(fenilmetoxicarbonilamino)-1-[[(2S)-1-fenilpropan-2-il]amino]hexan-2-il]carbamato de bencilo |
| Peso molecular (g/mol) | 531.643 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 531.273 |