Learn More
Bis N-benciloxicarbonil-6-O-bencil-valaciclovir, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bis N-Benzyloxycarbonyl-6-O-benzyl-valacyclovir |
| CAS | 1356350-92-9 |
| Fórmula molecular | C57H64N12O12 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | Bis(N-benzyloxycarbonyl-L-valine-2-[(2-amino-1,6-dihydro-6-O-benzyl-9H-purin-9yl)methoxy]ethyl Ester) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C57H64N12O12/c1-38(2)44(62-56(72)80-31-42-21-13-7-14-22-42)52(70)76-27-25-74-36-68-34-60-46-48(68)64-54(66-50(46)78-29-40-17-9-5-10-18-40)58-33-59-55-65-49-47(51(67-55)79-30-41-19-11-6-12-20-41)61-35-69(49)37-75-26-28-77-53(71)45(39(3)4)63-57(73)81-32-43-23-15-8-16-24-43/h5-24,34-35,38-39,44-45H,25-33,36-37H2,1-4H3,(H,62,72)(H,63,73)(H,58,64,66)(H,59,65,67)/t44-,45-/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)OCCOCn2cnc3c(OCc4ccccc4)nc(NCNc5nc(OCc6ccccc6)c7ncn(COCCOC(=O)[C@@H](NC(=O)OCc8ccccc8)C(C)C)c7n5)nc23 |
| Nombre IUPAC | (2S)-3-metil-2-(fenilmetoxicarbonilamino)butanoato de 2-[[2- 9-[2-[(2S)-3-metil-2-(fenilmetoxicarbonilamino)butanoil]oxietoximetil]-6-fenilmetoxipurin-2-il]amino]metilamino]-6-fenilmetoxipurin-9-il]metoxi]etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 1109.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 1108.4767 |