Learn More
Melford Grado de centelleo bis-MSB
Código de producto. 30017920
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30017920 25 g 25 g
30017919 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30017920 Proveedor Melford N.º de proveedor 111077
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-11-2026
Flúor secundario de alta solubilidad.
Flúor secundario de alta solubilidad. Las concentraciones varían de 0,1 a 0,9 g/L.
  • Punto de fusión: 180-181 °C
  • F MÁX 4160 A
Especificaciones
Nombre del producto químico o material bis-MSB, Scintillation Grade
Cantidad 25 g