Learn More
Bis(Metiltio)metano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11448597
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11448597 5 g 5 g
11458597 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11448597 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19706.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1618-26-4 | C3H8S2 | 108.217 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1618-26-4
Fórmula molecular C3H8S2
Peso molecular (g/mol) 108.217
Número MDL MFCD00008564
Clave InChI LOCDPORVFVOGCR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bis methylthio methane, bis methylsulfanyl methane, 2,4-dithiapentane, methane, bis methylthio, bis methylmercapto methane, formaldehyde dimethyl mercaptal, methylenebis methyl sulfide, thioformaldehyde dimethylacetal, ch3sch2sch3
PubChem CID 15380
Nombre IUPAC Bis(Metilsulfanil)metano
SMILES CSCSC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(methylthio)methane
Punto de ebullición 146°C to 147°C
Temperatura de inflamación 43°C (109°F)
Olor Unpleasant
Cantidad 5 g
Número UN UN1993
Beilstein 1731143
Índice Merck 14,1256
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.23
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Bis(methylthio)methane
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Bis(methylthio)methane