Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bis(metiltio)gliotoxina, 99 %
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1 mg |
| Descripción | Incolora |
| Contenido y almacenamiento | De - 30 °C a - 10 °C |
| ensayo | 99 % |
| CAS | 74149-38-5 |
| Fórmula molecular | C15H20N2O4S2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 356,47 |
| Sinónimo | FR-49175; |
| Tipo de producto | Bis(metiltio)gliotoxina, 99 % |
| Formulario | petróleo, aceite |