Learn More
Bis(metiltio)-2-nitroetileno, TRC
Código de producto. 30338588
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30338588 250 g 250 g
1 options
Código de producto. 30338588 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB497200250G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(methylthio)-2-nitroethylene
CAS 13623-94-4
Fórmula molecular C4H7NO2S2
Cantidad 250 g
Sinónimo 1,1-Bis(methylsulfanyl)-2-nitroethene, 1,1-Bis(methylthio)-2-nitroethene, 1-Nitro-2,2-bis(methylmercapto)ethylene, 1-Nitro-2,2-bis(methylthio)ethene, 1-Nitro-2,2-bis(methylthio)ethylene, 2,2-Bis(methylthio)-1-nitroethylene, NSC 241513
Fórmula InChI InChI=1S/C4H7NO2S2/c1-8-4(9-2)3-5(6)7/h3H,1-2H3
SMILES CSC(=C[N+](=O)[O-])SC
Nombre IUPAC 1,1-bis(metilsulfanilo)-2-nitroeteno
Peso molecular (g/mol) 165.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.9918