Learn More
Bis(metilsulfinilil)sulfona, TRC
Código de producto. 30009922
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30009922 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30009922 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB49485010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 137371-96-1
Fórmula molecular C6H14O4S3
Peso molecular (g/mol) 246.37
Sinónimo 1-(Methylsulfinyl)-2-((2-(methylsulfinyl)ethyl)sulfonyl)ethane, 1,1'-Sulfonylbis[2-(methylsulfinyl)ethane];
Nombre IUPAC 1-metilsulfinil-2-(2-metilsulfinililsulfonilsulfonil)etano
SMILES CS(CCS(CCS(C)=O)(=O)=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bis(methylsulfinylethyl)sulfone
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H14O4S3/c1-11(7)3-5-13(9,10)6-4-12(2)8/h3-6H2,1-2H3